文件
W392901
Sigma-Aldrich
异丁酸顺-3-己烯基酯
≥98%, stabilized, FG
同義詞:
(Z)-3-hexen-1-yl isobutyrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS號碼:
分子量::
170.25
FEMA號碼:
3929
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.563
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
包含
0.01-0.20% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
92 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; green; fruity
SMILES 字串
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3/b6-5-
InChI 密鑰
OSMAJVWUIUORGC-WAYWQWQTSA-N
一般說明
天然存在:番石榴、留兰香、木瓜。
生化/生理作用
1% 时的气味
1-5ppm 时的味道
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)