重要文件
W363413
Sigma-Aldrich
4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮 溶液
10 wt. % in propylene glycol
同義詞:
Sotolon, 糖内酯, 葫芦巴内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8O3
CAS號碼:
分子量::
128.13
FEMA號碼:
3634
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
10.030
NACRES:
NA.21
感官的:
caramel; maple; sweet
等級:
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
濃度
10 wt. % in propylene glycol
折射率
n20/D 1.438
密度
1.049 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
InChI 密鑰
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
天然存在:胡芦巴种子、弗吉尼亚烤烟、日本清酒、米酒。
生化/生理作用
1.0% 时的气味
5-25ppm 时的味道
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)
文章
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.