文件
W347701
Sigma-Aldrich
2,3-丁二硫醇
≥99%, FG
同義詞:
2,3-二巯基丁烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(SH)CH(SH)CH3
CAS號碼:
分子量::
122.25
FEMA號碼:
3477
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
725
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.022
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.5194 (lit.)
bp
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
sulfurous
SMILES 字串
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup