W341207
1 of 10
Sigma-Aldrich
T27502
L-噻唑烷-4-羧酸
R5651
Four-way microtube rack
Supelco
1.50822
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
633658
4-噻唑羧酸
1.50460
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm 树脂 150 x 2.1 mm
8.52338
Fmoc-thioproline
CRISPR18
Lenti CRISPR Universal Non-Target Control#1 Plasmid DNA (LV04 vector)
SK.N.SH Cell Line human
HS29025G
Microtube Rack
1.50438
SeQuant® ZIC®-pHILIC防护试剂盒 20 x 2.1 mm
≥97%
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?