About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10O2
CAS號碼:
分子量::
138.16
FEMA號碼:
3391
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10921
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.066
NACRES:
NA.21
推薦產品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
musty; nutty
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup