About This Item
線性公式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS號碼:
分子量::
131.17
FEMA號碼:
3295
Beilstein:
1721790
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10127
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
17.010
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
生物源
synthetic
等級
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
化驗
99%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
odorless
SMILES 字串
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
A mixture of 4 stereoisomers.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLC我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務