重要文件
W323802
Sigma-Aldrich
2,2′-(硫代二亚甲基)-二呋喃
≥98%
同義詞:
二糠基硫醚, 二糠基硫化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O2S
CAS號碼:
分子量::
194.25
FEMA號碼:
3238
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11438
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.056
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
等級
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
coffee; meaty; earthy; roasted
SMILES 字串
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChI 密鑰
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
味觉阈值为 2.5ppm
其他說明
天然存在:存在于咖啡中。
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)