重要文件
W315214
Sigma-Aldrich
3-乙基-2-羟基-2-环戊烯-1-酮 溶液
50 wt. % in propylene glycol, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
FEMA號碼:
3152
歐洲委員會號碼:
759
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.057
酶委員會索引編號:
2446065
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
300
400
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
濃度
50 wt. % in propylene glycol
折射率
n20/D 1.475
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
caramel; maple; sweet
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F
閃點(°C)
107 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)