重要文件
W308218
Sigma-Aldrich
2-十三烯醛
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)9CH=CHCHO
CAS號碼:
分子量::
196.33
FEMA號碼:
3082
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2011
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
5.078
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
包含
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
waxy; citrus
SMILES 字串
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
InChI 密鑰
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)