重要文件
W291609
Sigma-Aldrich
聚山梨醇酯60
同義詞:
TWEEN ® 60, 聚氧乙烯山梨糖醇酐单硬脂酸酯, 聚环氧乙烷山梨糖醇单硬质酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2916
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
暫時無法取得訂價和供貨情況
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 173.340
FDA 21 CFR 175.105
描述
derived from GMO corn
折射率
n20/D 1.474
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
corn
感官的
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI 密鑰
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚山梨醇酯 60 是一种亲水性非离子表面活性剂,通常用作乳化剂、分散剂和增溶剂。[1]
應用
聚山梨醇酯 60 已用于研究中评估其作为一种通常被认为是安全(GRAS)增塑剂在赋予巴西棕榈蜡可塑性方面的潜力。[2]
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients, 295-296 (1992)
Plasticisation of carnauba wax with generally recognised as safe (GRAS) additives.
Zhang Y, et al.
Polymer, 86, 208-219 (2016)