文件
W262501
Sigma-Aldrich
柠檬油
rectified, Argentina origin, FG
同義詞:
Citrus lemon
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2625
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Citrus limon (L.) Burm. F.
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光學活性
[α]20/D +75°, neat
來源
Argentina origin
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
密度
0.850 g/mL at 25 °C
0.852 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
lemon; citrus
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
準備報告
提取方法:冷压法
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup