重要文件
W238007
Sigma-Aldrich
(-)-乙酸二氢香芹酯
mixture of isomers, ≥95%
同義詞:
(−)-Dihydrocarvyl acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H20O2
CAS號碼:
分子量::
196.29
FEMA號碼:
2380
Beilstein:
2443836
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2064
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.216
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
光學活性
[α]/D ≤55°, neat
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
medicinal; minty; floral; sweet
SMILES 字串
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
InChI 密鑰
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)