文件
W233100
Sigma-Aldrich
康酿克油
green, natural, FG
同義詞:
葡萄籽油
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2331
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Vitis vinifera
等級
FG
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.428
密度
0.870 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; wine-like
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cognac oil is mainly found in wine lees, produced due to the fermentation of yeast and other sediments. It is responsible for the cognac aroma of the wine.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.1 °F - closed cup
閃點(°C)
66.7 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fourth Edition, 341-341 null