重要文件
W221201
Sigma-Aldrich
丙酸异丁酯
≥98%, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
130.18
FEMA號碼:
2212
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
406
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.125
NACRES:
NA.21
感官的:
banana; floral; sweet
等級:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
banana; floral; sweet
SMILES 字串
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)