重要文件
W219800
Sigma-Aldrich
Isobutyl 3-(2-furan)propionate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H16O3
CAS號碼:
分子量::
196.24
FEMA號碼:
2198
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2093c
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
13.024
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
SMILES 字串
CC(C)COC(=O)CCc1ccco1
應用
Nut flavors, caramel, cherry, pineapple and pear, cinnamon nuances, various fruit blends, brandy and baked goods.
特點和優勢
Odor: @ 1.0 percent. Sweet fruity, ripe pineapple, cherry, slightly cinnamon spicy, brown caramel and slightly balsamic.
Taste: @ 10 PPM. Winey, fruity pineapple, cherry and honey with slight spicy cinnamic and berry nuances.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)