W218715
丁酸异丁酯
natural, ≥98%, FCC, FG
同義詞:
2-Methylpropyl butanoate, 2-Methylpropyl butyrate, Isobutyl butanoate, NSC 406938
About This Item
meets purity specifications of JECFA
推薦產品
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
5 (vs air)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
berry; fruity; sweet
SMILES 字串
CCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
RGFNRWTWDWVHDD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup