重要文件
W216518
Sigma-Aldrich
(-)-异戊酸冰片酯
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H26O2
CAS號碼:
分子量::
238.37
FEMA號碼:
2165
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
451
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.456
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥97%
光學活性
[α]20/D −32.5°, neat
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
255-260 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
camphoraceous
SMILES 字串
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
InChI 密鑰
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)