重要文件
W215015
Sigma-Aldrich
丙酸苄酯
natural, ≥98%, FCC, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5CO2CH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
164.20
FEMA號碼:
2150
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
413
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.132
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES 字串
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI 密鑰
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)