重要文件
W206806
Sigma-Aldrich
甲酸戊酯
≥95%, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCO2(CH2)4CH3
CAS號碼:
分子量::
116.16
FEMA號碼:
2068
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
497
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.159
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
ethereal; earthy; fruity
SMILES 字串
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)