化驗
~95%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: porphyrin
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)CCc1c(CC(=O)OC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC(=O)OC)c5CCC(=O)OC)c(CC(=O)OC)c4CCC(=O)OC)c(CC(=O)OC)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-61-41(53)13-9-25-29(17-45(57)65-5)37-22-34-27(11-15-43(55)63-3)31(19-47(59)67-7)39(51-34)24-36-28(12-16-44(56)64-4)32(20-48(60)68-8)40(52-36)23-35-26(10-14-42(54)62-2)30(18-46(58)66-6)38(50-35)21-33(25)49-37/h21-24,49-50H,9-20H2,1-8H3/b33-21-,34-22-,35-23-,36-24-,37-22-,38-21-,39-24-,40-23-
InChI 密鑰
KBKZLUAVUDHBNV-GOJGWFAPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
实际的 E1%/406 见标签
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3