solid
SMILES 字串
OC12C(CCCC2)C(NCC1)C(C=C3)=CC4=C3OCO4
InChI
1S/C16H21NO3/c18-16-6-2-1-3-12(16)15(17-8-7-16)11-4-5-13-14(9-11)20-10-19-13/h4-5,9,12,15,17-18H,1-3,6-8,10H2
InChI 密鑰
KDWOSUSEJQEKJQ-UHFFFAOYSA-N