重要文件
THS03136
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
2.5% Pd, 2.5% Pt on carbon
同義詞:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 03136
直徑
4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)