重要文件
TEM-FF400CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
同義詞:
FORMVAR FILM 400# COPPER 25/PK
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
包裝
box of 25
尺寸
400 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)