重要文件
TEM-FF100CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
同義詞:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 100 MESH UL 50/BX
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
box of 50
尺寸
100 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)