重要文件
TEM-CF300-NI-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Thick, size 300 mesh, box of 50
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
box of 50
尺寸
300 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)