重要文件
T89400
Sigma-Aldrich
托品醇 水合物
≥98%
同義詞:
N-甲基-8-氮杂双环[3.2.1]辛-3-醇, 内-8-甲基-8-氮杂双环[3.2.1]辛-3-醇, 品托碱, 莨菪碱
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H15NO · xH2O
CAS號碼:
分子量::
141.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
80188
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98%
bp
233 °C (lit.)
mp
50-60 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@]([H])(C[C@H](O)C1)N2C
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)