重要文件
SYNF752490C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm, porosity: coarse
同義詞:
Synthware F752490C, fritted glass funnel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F752490C
盤直徑
24 mm
過濾器直徑
24 mm
板外徑
90 mm
孔徑
40-60 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
O.D. of disc is 24 mm.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)