重要文件
SYNF724500
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
同義詞:
Synthware F724500, filtering flask with outer joint
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
flat bottom flask
glass flask
接合處
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS neck24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F724500
容量
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)