重要文件
SYNF561100
Synthware reaction tube with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
同義詞:
Synthware F561100, Schlenk flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
colorless tube
glass tube
接合處
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
Push fit
包裝
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F561100
容量
100 mL
100 mL
閥尺寸
0-4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)