重要文件
SYNF534250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
同義詞:
Synthware F534250, Schlenk flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F534250
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)