重要文件
SYNF451250A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and glass stopper
同義詞:
Synthware F451250A, glass separatory funnel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F451250A
容量
250 mL
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)