重要文件
SYNC384640
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
同義詞:
Synthware C384640, glass chromatograpy column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS35/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C384640
技術
HPLC: suitable
內徑 × 長度
40.0 mm × 457 mm
容量
100 mL
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With 35/20 spherical joint.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)