重要文件
SYNC204200
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C204200
護套長度
200 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Synthware Liebig condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)