重要文件
SYNC195264C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
同義詞:
Synthware C195264C, glass chromatograpy column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS35/20
等級
for chromatography
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C195264C
內徑 × 長度
20.0 mm × 457 mm
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)