重要文件
SYNA262414
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
同義詞:
Synthware A262414, Distilling trap, Kjeldahl trap
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A262414
容量
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.