重要文件
SLW3775/02M
Pyrex® Chromatography column, plain, length 355 mm, stem O.D. 8 mm
同義詞:
Pyrex, SciLabware 3775/02M
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
3775/02M
SciLabware
長度
355 mm , excluding stem
本體外徑
14 mm
閥桿長度
45 mm
閥桿外徑
8 mm
孔徑
Grade 1 porosity
一般說明
  • Simple and economical column - ideal for educational use
  • With chemically resistant glass sintered disc - porosity 1
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)