重要文件
SLW1628/06M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 5 mL
同義詞:
Pyrex, SciLabware 1628/06M
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
接合處
joint stopper10/19
無菌
non-sterile
特點
graduated
graduations
Push fit
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
SciLabware 1628/06M
外徑 × 長度
13 mm × 100 mm
容量
5 mL
5 mL
管直徑
13 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)