重要文件
SLW1521/22D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 20000 mL
同義詞:
Pyrex, SciLabware 1521/22D
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
接合處
joint ST/NS neck60/46
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
SciLabware 1521/22D
瓶直徑 × 高度
288 mm × 508 mm , With stopper
容量
20000 mL
頸內徑
60 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)