重要文件
SLW1070/36D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
6000 mL
同義詞:
Pyrex, SciLabware 1070/36D
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
特點
narrow neck
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
1070/36D
SciLabware
高度
340 mm
本體直徑
237 mm
容量
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
頸內徑
57 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)