重要文件
SLW1060/18D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 125 mm
同義詞:
Pyrex, SciLabware 1060/18D
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 10
製造商/商標名
1060/14D
SciLabware
標稱直徑
125 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)