重要文件
SIK7710-10
Sigma-Aldrich
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H26N3O3P
CAS號碼:
分子量::
291.33
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
儲存溫度
2-8°C
應用
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)