重要文件
SIK7124-10.4
Sigma-Aldrich
Oleoxein +
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
應用
Water and oil repellent treatment for metals, metal oxides and alloys. Solution for nanocoating used to create omniphobic surfaces in electronic devices for passivation.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)