重要文件
QBD11007
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
同義詞:
Polyethylene glycol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C72H113F4NO28
分子量::
1516.65
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.22
化驗
>90%
形狀
solid or viscous liquid
反應適用性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
InChI 密鑰
PFGUQFPJXCYGKT-UHFFFAOYSA-N
特點和優勢
Fmoc-N-amido-dPEG®24-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
法律資訊
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)