推薦產品
同位素純度
2 atom % 15N
化驗
99% (CP)
分子量
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3