文件
490989
Sigma-Aldrich
尿素-15N2
60 atom % 15N, 99% (CP)
同義詞:
15 N 标记尿素, 氨基甲酰胺- 15 N 2, 羰基二脒- 15 N 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H215NCO15NH2
CAS號碼:
分子量::
62.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
60 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
分子量
61.25 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3