推薦產品
SMILES 字串
COC1=CC=C2C(C(CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C4C=CC(Cl)=CC4=N2)=C1.Cl
InChI
1S/C23H20ClNO3.ClH/c1-26-16-6-8-20-19(13-16)18(17-7-5-15(24)12-21(17)25-20)10-14-4-9-22(27-2)23(11-14)28-3;/h4-9,11-13H,10H2,1-3H3;1H