文件
PH000942
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H8F3IO2
CAS號碼:
MDL號碼:
SMILES 字串
IC1=C(C=CC(C(F)(F)F)=C1)C(OCC)=O
InChI
1S/C10H8F3IO2/c1-2-16-9(15)7-4-3-6(5-8(7)14)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3