Key Documents
P45915
Sigma-Aldrich
哌嗪 六水合物
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H10N2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
194.23
Beilstein:
4455527
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽壓力
0.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
InChI 密鑰
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)