重要文件
P42401
Sigma-Aldrich
3-甲基吡啶-N-氧化物
98%
同義詞:
3-甲基吡啶氧化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7NO
CAS號碼:
分子量::
109.13
Beilstein:
106327
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
bp
150 °C/15 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)