重要文件
P36606
Sigma-Aldrich
4-苯基甲苯
98%
同義詞:
4-甲基联苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H4CH3
CAS號碼:
分子量::
168.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
powder
bp
267-268 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)